Stampa…
p-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
T0321-25G T0321-100G
TCIAT0321-25GEA 57 EUR
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
p-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
p-Tolyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 74°C
Densità: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002029
CAS Number: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&vid=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %