Stampa…
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
I0440-25G I0440-5G
TCIAI0440-25GEA 132 EUR
TCIAI0440-25G TCIAI0440-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di ebollizione: 133°C
Densità: 1,1559 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00002026
CAS Number: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0416afbf5eb8bdbb22c7e398abfcd68c6f17eda6&vid=0416afbf5eb8bdbb22c7e398abfcd68c6f17eda6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %