4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate, p-Trifluoromethylphenylisocyanate
Formula:
C₈H₄F₃NO Punto di ebollizione: 59°C Punto di fusione: 58…59 °C Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 69°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002028 CAS Number: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN: 2285 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |