Stampa…
m-Tolyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3-Methylphenyl isocyanate
T0721-25ML T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA 35 EUR
TCIAT0721-25ML TCIAT0721-500ML
m-Tolyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
m-Tolyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: 195…198 °C
Densità: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002021
CAS Number: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&vid=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %