Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0340-25G I0340-5G
TCIAI0340-25GEA 111 EUR
TCIAI0340-25G TCIAI0340-5G
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate ≥96.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
Formula: C₈H₄F₃NO
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,3455 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 59°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002020
CAS Number: 329-01-1
EINECS: 206-341-3
UN: 2285
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89ab19ebdb0abece16faacbdb08594b3f3bc63b0&vid=89ab19ebdb0abece16faacbdb08594b3f3bc63b0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %