o-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇NO Punto di ebollizione: 186°C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 92°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002009 CAS Number: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |