Stampa…

2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene

I0439-25G I0439-5G
TCIAI0439-25GEA 120 EUR
TCIAI0439-25G TCIAI0439-5G
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2-Methoxyphenyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
Densità: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002004
CAS Number: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&vid=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR