Stampa…
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester
I0565-1G I0565-5G
TCIAI0565-1GEA 48 EUR
TCIAI0565-1G TCIAI0565-5G
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₂Cl₃NO
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: 66…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013845
CAS Number: 2505-31-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&vid=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C