Stampa…
4-Fenilfenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Bifenil-4-olo, 4-Idrossibifenile
P0201-25G P0201-500G P0201-100G
TCIAP0201-25GEA 17 EUR
TCIAP0201-25G TCIAP0201-500G TCIAP0201-100G
4-Fenilfenolo ≥99.0% (by GC)
4-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002347
CAS Number: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e71add6227be85a89082d92d7caaba5d2c0d47c&vid=7e71add6227be85a89082d92d7caaba5d2c0d47c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency