Stampa…
p-Cresolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
C0400-500G C0400-25G
TCIAC0400-500GEA 34 EUR
TCIAC0400-500G TCIAC0400-25G
p-Cresolo ≥99.0% (by GC)
p-Cresolo
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 202°C
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002376
CAS Number: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=472260b43d6127df46b0b6e28145083172dcedf2&vid=472260b43d6127df46b0b6e28145083172dcedf2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency