α,α,α-Trifluoro-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅F₃O Punto di ebollizione: 78°C Punto di fusione: 45…47 °C Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002363 CAS Number: 402-45-9 EINECS: 206-945-7 |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |