Stampa…
3-Hexyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0460-25ML H0460-5ML
TCIAH0460-25MLEA 848 EUR
TCIAH0460-25ML TCIAH0460-5ML
3-Hexyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
3-Hexyn-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 161°C
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (14 °C)
Flash Pt: 64°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002957
CAS Number: 1002-28-4
EINECS: 213-685-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&vid=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %