Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-cresol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
T0436-25G T0436-250G
TCIAT0436-25GEA 22 EUR
TCIAT0436-25G TCIAT0436-250G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002299
CAS Number: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&vid=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid