Stampa…
o-Cresolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
C0402-25G C0402-500G
TCIAC0402-25GEA 17 EUR
TCIAC0402-25G TCIAC0402-500G
o-Cresolo ≥99.0% (by GC)
o-Cresolo
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 192°C
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002226
CAS Number: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4827e53b44a43390dfd1e0cff717be9dab785398&vid=4827e53b44a43390dfd1e0cff717be9dab785398&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency