Stampa…
Acido 1-esansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
H0447-25G H0447-500G H0447-100G
TCIAH0447-25GEA 75 EUR
TCIAH0447-25G TCIAH0447-500G TCIAH0447-100G
Acido 1-esansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Peso molecolare: 188,22 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007542
CAS Number: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&vid=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency