Stampa…
4-Fluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
F0644-25G F0644-5G
TCIAF0644-25GEA 187 EUR
TCIAF0644-25G TCIAF0644-5G
4-Fluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄FNS
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 228°C
Punto di fusione: 26…28 °C
Flash Pt: 89°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004809
CAS Number: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&vid=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %