Stampa…
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0339-25G I0339-5G
TCIAI0339-25GEA 123 EUR
TCIAI0339-25G TCIAI0339-5G
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Fluorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄FNO
Punto di ebollizione: 68°C
Densità: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002023
CAS Number: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&vid=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %