Stampa…
4-Fluorobenzophenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0161-25G F0161-5G
TCIAF0161-25GEA 28 EUR
TCIAF0161-25G TCIAF0161-5G
4-Fluorobenzophenone ≥99.0% (by GC)
4-Fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉FO
Punto di ebollizione: 161°C
Punto di fusione: 49 °C
MDL Number: MFCD00000352
CAS Number: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&vid=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C