Stampa…
4-Fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanol
F0251-25G F0251-5G
TCIAF0251-25GEA 62 EUR
TCIAF0251-25G TCIAF0251-5G
4-Fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126,13 g/mol
Punto di ebollizione: 99°C
Punto di fusione: 22…23 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004651
CAS Number: 459-56-3
EINECS: 207-292-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&vid=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %