2-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₇H₇FO Punto di ebollizione: 96°C Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00004601 CAS Number: 446-51-5 EINECS: 207-170-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |