Stampa…
4-Ethylphenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0767-1G E0767-5G
TCIAE0767-1GEA 16 EUR
TCIAE0767-1G TCIAE0767-5G
4-Ethylphenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
4-Ethylphenyl isocyanate
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 80°C
Densità: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013881
CAS Number: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&vid=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %