4'-Nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di ebollizione: 167°C Punto di fusione: 76…78 °C Flash Pt: 149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007355 CAS Number: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |