Stampa…
4'-Methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 16 EUR
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-Methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
4'-Methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 28
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008751
CAS Number: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %