Stampa…
4'-Methoxyacetophenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
M0105-25G M0105-500G
TCIAM0105-25GEA 16 EUR
TCIAM0105-25G TCIAM0105-500G
4'-Methoxyacetophenone ≥99.0% (by GC)
4'-Methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 260°C
Punto di fusione: 36…38 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008745
CAS Number: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&vid=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency