Stampa…
4'-Hydroxyacetophenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H0193-25G H0193-500G H0193-100G
TCIAH0193-25GEA 16 EUR
TCIAH0193-25G TCIAH0193-500G TCIAH0193-100G
4'-Hydroxyacetophenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4'-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: 105…108 °C
Densità: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002359
CAS Number: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8afa880684675ac5adf2988f9c7ca59c7ec03c44&vid=8afa880684675ac5adf2988f9c7ca59c7ec03c44&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency