4'-Fluoroacetofenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇FO Punto di ebollizione: 77°C Densità: 1,138 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000354 CAS Number: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |