Stampa…
3'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0104-25ML M0104-500ML
TCIAM0104-25MLEA 17 EUR
TCIAM0104-25ML TCIAM0104-500ML
3'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-Methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 240°C
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008736
CAS Number: 586-37-8
EINECS: 209-573-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&vid=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %