3'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇FO Punto di ebollizione: 81°C Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 80°C |
MDL Number:
MFCD00000338 CAS Number: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |