Stampa…
2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
F0364-25G F0364-5G
TCIAF0364-25GEA 72 EUR
TCIAF0364-25G TCIAF0364-5G
2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
2'-Fluoroacetophenone
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000320
CAS Number: 445-27-2
EINECS: 207-156-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&vid=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %