Stampa…
2',4',6'-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2733-25G T2733-5G
TCIAT2733-25GEA 184 EUR
TCIAT2733-25G TCIAT2733-5G
2',4',6'-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Punto di ebollizione: 190°C
MDL Number: MFCD00061194
CAS Number: 51788-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&vid=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %