Stampa…
2',4',5'-Trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
T2758-1G T2758-5G
TCIAT2758-1GEA 17 EUR
TCIAT2758-1G TCIAT2758-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (1013 hPa)
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00061193
CAS Number: 129322-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&vid=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %