Stampa…

2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

P0921-25G P0921-5G
TCIAP0921-25GEA 159 EUR
TCIAP0921-25G TCIAP0921-5G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃F₅O
Peso molecolare: 210,1 g/mol
Punto di ebollizione: 131°C
Densità: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
MDL Number: MFCD00000296
CAS Number: 652-29-9
EINECS: 211-487-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc4fc0248302c0e701e9b1a3c9434947a5f2fa2f&vid=fc4fc0248302c0e701e9b1a3c9434947a5f2fa2f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR