Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T2370-1G T2370-5G
TCIAT2370-1GEA 39 EUR
TCIAT2370-1G TCIAT2370-5G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 69°C
Punto di fusione: 45…47 °C
MDL Number: MFCD00074948
CAS Number: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&vid=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C