Isocianato di 4-clorofenile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClNO Punto di ebollizione: 117°C Punto di fusione: 31…32 °C Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002024 CAS Number: 104-12-1 EINECS: 203-176-9 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |