Stampa…
4-Cloro-m-cresolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0150-25G C0150-500G
TCIAC0150-25GEA 16 EUR
TCIAC0150-25G TCIAC0150-500G
4-Cloro-m-cresolo ≥99.0% (by GC)
4-Cloro-m-cresolo
Formula: C₇H₇ClO
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: 63…65 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002323
CAS Number: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&vid=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency