Stampa…

4-Chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: p-Chlorobenzophenone

C0136-25G C0136-500G
TCIAC0136-25GEA 16 EUR
TCIAC0136-25G TCIAC0136-500G
4-Chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
4-Chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000622
CAS Number: 134-85-0
EINECS: 205-160-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99d6f8e346378d2259924a40ae216e48d649a3b1&vid=99d6f8e346378d2259924a40ae216e48d649a3b1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR