Stampa…
4-Chlorothioanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
C1156-10G C1156-25G
TCIAC1156-10GEA 39 EUR
TCIAC1156-10G TCIAC1156-25G
4-Chlorothioanisole ≥98.0% (by GC)
4-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Punto di ebollizione: 224°C
Punto di fusione: 27…28 °C
Densità: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
MDL Number: MFCD00013643
CAS Number: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&vid=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %