Stampa…
3'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0096-10ML C0096-25ML
TCIAC0096-10MLEA 50 EUR
TCIAC0096-10ML TCIAC0096-25ML
3'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 230°C
Densità: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 105°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000593
CAS Number: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&vid=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %