Stampa…

1-Chloro-3,5-dibromobenzene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene

D3465-25G D3465-5G
TCIAD3465-25GEA 92 EUR
TCIAD3465-25G TCIAD3465-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formula: C₆H₃Br₂Cl
Peso molecolare: 270,35 g/mol
Punto di ebollizione: 256°C
MDL Number: MFCD00070765
CAS Number: 14862-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e41119f079c83d43e7ddc27b1276e30b12b34c1&vid=8e41119f079c83d43e7ddc27b1276e30b12b34c1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR