Stampa…
2-Chloro-p-cresol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2005-25G C2005-5G
TCIAC2005-25GEA 87 EUR
TCIAC2005-25G TCIAC2005-5G
2-Chloro-p-cresol ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: 76 °C
Densità: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86°C
MDL Number: MFCD00070639
CAS Number: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&vid=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %