Stampa…

2'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone

C1084-25G C1084-250G
TCIAC1084-25GEA 25 EUR
TCIAC1084-25G TCIAC1084-250G
2'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
2'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,6 g/mol
Punto di ebollizione: 229°C
Densità: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000560
CAS Number: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e78d611a84ef16afb0b22fed9ce371e59d6423&vid=f5e78d611a84ef16afb0b22fed9ce371e59d6423&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR