Stampa…
4-Chloro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2165-25G C2165-5G
TCIAC2165-25GEA 124 EUR
TCIAC2165-25G TCIAC2165-5G
4-Chloro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-m-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 188°C
Punto di fusione: –32°C
MDL Number: MFCD00060644
CAS Number: 95-66-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&vid=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %