Stampa…

1-Butyl-4-nitrobenzene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI

B3092-25G B3092-5G
TCIAB3092-25GEA 731 EUR
TCIAB3092-25G TCIAB3092-5G
1-Butyl-4-nitrobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Butyl-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 136°C
CAS Number: 20651-75-6
EINECS: 243-941-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22edd2dc62df5ddac93211f042a3c21ff8e42fb&vid=d22edd2dc62df5ddac93211f042a3c21ff8e42fb&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR