2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₂ Peso molecolare: 270.01 g/mol Punto di ebollizione: 88°C |
MDL Number:
MFCD00014707 CAS Number: 367-67-9 |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |