4-Bromophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrNS Punto di ebollizione: 142 - 144 °C (14 -rr) Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004808 CAS Number: 1985-12-2 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |