Stampa…

4-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene

B0636-25G B0636-5G
TCIAB0636-25GEA 376 EUR
TCIAB0636-25G TCIAB0636-5G
4-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Bromophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002022
CAS Number: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01430

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR