Stampa…
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2872-25G B2872-5G
TCIAB2872-25GEA 102 EUR
TCIAB2872-25G TCIAB2872-5G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Punto di ebollizione: 147°C
MDL Number: MFCD00042493
CAS Number: 393-37-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&vid=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %