Stampa…
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B2800-25G B2800-5G
TCIAB2800-25GEA 152 EUR
TCIAB2800-25G TCIAB2800-5G
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 243 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00040937
CAS Number: 40161-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&vid=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %