Stampa…
4'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0537-25G B0537-500G
TCIAB0537-25GEA 16 EUR
TCIAB0537-25G TCIAB0537-500G
4'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromoacetophenone
Formula: C₈H₇BrO
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 49…52 °C
Densità: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000105
CAS Number: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&vid=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C