Stampa…
5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3002-5G B3002-25G
TCIAB3002-5GEA 23 EUR
TCIAB3002-5G TCIAB3002-25G
5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 93°C
MDL Number: MFCD00018503
CAS Number: 54932-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a1a755d77df5debb8b9e38b5ace6ce7bd3ea43&vid=03a1a755d77df5debb8b9e38b5ace6ce7bd3ea43&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %